1.15936
Erythrosine B (C.I. 45430)
for microscopy Certistain®
Sinonimo/i:
Erythrosine B (C.I. 45430), Tetraiodofluorescein disodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Potenza
1840 mg/kg LD50, oral (Rat)
Composizione
Dye, ≥80% gravimetric
pH
6-7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Solubilità
100 g/L
Densità bulk
470 kg/m3
εmax
930-1170 at 524-527 nm in water at 0.005 g/L
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C20H8I4O5.2Na/c21-11-5-9-13(7-3-1-2-4-8(7)20(27)28)10-6-12(22)17(26)15(24)19(10)29-18(9)14(23)16(11)25;;/h1-6,25H,(H,27,28);;/q;2*+1/p-2
IINNWAYUJNWZRM-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Risultati analitici
Identity
- sodium:
passes test
- UV/VIS-Spectrum: passes test
Absorption maximum λ max (water): 524 - 527 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.005 g/l; water): 930 - 1170
TLC-Test: passes test
Loss on drying (110 °C): ≤ 10 %
Suitability for microscopy: passes test
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°C)
182 °C - closed cup