Documenti fondamentali
234079
Sigma-Aldrich
Erythrosin yellowish blend
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
NACRES:
NA.47
Forma fisica
powder or crystals
Livello qualitativo
Composizione
Eosin Y, 10%
Erythrosin B, 90%
Solubilità
H2O: 10 mg/mL, clear, red
λmax
525 nm
Amax
≥0.12 at 303-309 nm
≥0.25 at 255-261 nm
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)