1.12067
Lead
fine powder 99+
Sinonimo/i:
Lead
Stato
solid
P. ebollizione
1740 °C/1013 hPa
Punto di fusione
327 °C
Densità
11.3 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
no temp limit
InChI
1S/Pb
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Particle size (< 100 µm): ≥ 99 %
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects