1.11169
Nitrate Test Kit, colorimetric
10-150 mg/L (NO₃⁻), MQuant®
Sinonimo/i:
Nitrate Visual Test Kit
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Nitrate Test in freshwater, colorimetric, 10-150 mg/L (NO3-), for use with MCOLORTEST®
Analiti specifici
nitrate
Livello qualitativo
Campo di misura
10-150 mg/L (NO3-)
Compatibilità
for use with MCOLORTEST®
Metodo di rivelazione
colorimetric
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3