Documenti fondamentali
1.10614
Supelco
Potassium carbonate
(special grade LAB)
About This Item
Formula condensata:
K2CO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.21
Beilstein:
4267587
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
pH
11.5-12.5 (20 °C, 0.01 g/L in H2O)
Punto di fusione
891 °C (lit.)
Stringa SMILE
[K+].[K+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2K/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1