Key Documents
1.10047
Supelco
Total hardness Test Strips, colorimetric
individually sealed, water hardness 5-25 °d, water hardness 6-31 °e, water hardness 9-45 °f, MQuant®
Sinonimo/i:
Water Hardness Chemical Test Strips
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Total hardness Test, colorimetric, water hardness 5-25 °d, water hardness 6-31 °e, water hardness 9-45 °f, MQuant®
Nome Commerciale
MQuant®
Livello qualitativo
Analiti specifici
calcium, magnesium
water hardness measuring range
5-25 °d
6-31 °e
9-45 °f
Metodo di rivelazione
colorimetric
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Method: colorimetric with test strips (individually sealed) >5 - >10 - >15 - >20 - >25°d >6 - >13 - >19 - >25 - >31°e >9 - >18 - >27 - >36 - >45°f MQuant®
Note legali
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1