Documenti fondamentali
1.10032
Supelco
Total Hardness Test Strips, colorimetric
individually sealed, water hardness 3-21 °d, water hardness 4-26 °e, water hardness 5-37 °f, MQuant®
Sinonimo/i:
Strisce reattive per la durezza dell’acqua
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Nome del prodotto
Test per la durezza totale dell′acqua, colorimetric, water hardness 3-21 °d, water hardness 4-26 °e, water hardness 5-37 °f, MQuant®
Descrizione
semi-quantitative
Livello qualitativo
Nome Commerciale
MQuant®
Analiti specifici
calcium, magnesium
water hardness measuring range
3-21 °d
4-26 °e
5-37 °f
Metodo di rivelazione
colorimetric
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Metodo: colorimetrico con strisce reattive (confezionate individualmente) <3 - >4 - >7 - >14 - >21°d <4 - >5 - >9 - >18 - >26°e <5 - >7 - >12 - >25 - >37°f MQuant®
Questo test per la durezza totale dell′acqua può essere utilizzato per determinare la durezza dell′acqua destinata all′alimentazione di impianti di riscaldamento, macchine per il caffè, lavapiatti e lavatrici, consentendo di ottimizzare il dosaggio degli addolcitori o fornendo indicazioni a favore dell′impiego di filtri dell′acqua. La durezza dell'acqua è causata dalla presenza dei metalli alcalino terrosi, principalmente calcio e magnesio. La durezza totale corrisponde alla somma di tutti gli ioni calcio e magnesio. Le strisce reattive per la determinazione della durezza totale semplificano la misurazione di questo parametro con un processo pratico e chiaro, che non richiede alcuna preparazione. La procedura è semplice e agevole; una chiara variazione di colore da verde a rosso fornisce risultati affidabili nel giro di pochi secondi. Per utilizzare le strisce reattive, è sufficiente immergerle nell′acqua, attendere che trascorra il tempo specificato e leggere i risultati.
Note legali
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK 1