Documenti fondamentali
1.09951
Supelco
Acido acetico
for 500 ml, c(CH₃COOH) = 1 mol/l (1 N) Titrisol®
Sinonimo/i:
Acetic acid solution, Methane carboxylic acid solution, Methylformic acid solution
About This Item
Formula condensata:
CH3CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.05
Beilstein:
506007
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Nome Commerciale
Titrisol®
Stato
liquid
Limite di esplosione
4-19.9 % (v/v) acetic acid)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Acid-base reactions
Concentrazione
1 M
tecniche
titration: suitable
pH
2.5 (20 °C, 20 g/L in H2O)
P. ebollizione
102 °C
Punto di fusione
-25 °C
Temp. transizione
flash point >100 °C (External MSDS)
Densità
1.06 g/cm3 at 20 °C
Stringa SMILE
CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°C)
> 100 °C
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Acido acetico for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
Supelco
1.59166
Acido acetico
Acido acetico Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1748
Acido acetico
Acido acetico glacial, ≥99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
338826
Acido acetico
Acido acetico for luminescence, BioUltra, ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
45726
Acido acetico