Key Documents
1.09930
Supelco
Potassium permanganate solution
for 1000 ml, c(KMnO₄) = 0,002 mol/l (0.01 N) Titrisol®
About This Item
Codice UNSPSC:
12352312
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Titrisol®
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Redox Reactions
Concentrazione
0.002 M
tecniche
titration: suitable
pH
7.3 (20 °C in H2O)
Densità
1.002 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Note legali
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Environment
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2