1.09872
Sulfate standard
1000 mg SO₄ (H₂SO₄ in H₂O) Titrisol®
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Titrisol®
tecniche
ion chromatography: suitable
pH
0.8 (20 °C in H2O)
Densità
1.01 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
environmental
food and beverages
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
15-25°C
Risultati analitici
content (SO₄²⁻): 1000 mg / Ampoule
Determination method: Alcalimetric titration
(traceable to NIST - SRM 723b)
Accuracy of the method: +/- 2 mg
Determination method: Alcalimetric titration
(traceable to NIST - SRM 723b)
Accuracy of the method: +/- 2 mg
Note legali
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials