Documenti fondamentali
1.08641
Supelco
Water detection paste N
About This Item
Codice UNSPSC:
12352401
NACRES:
NB.21
pH
11 ( in H2O, suspension)
Livello qualitativo
Densità
1.6 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
no temp limit
Risultati analitici
Suitability for water detection: conforms
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3