Documenti fondamentali
1.08435
Supelco
Titriplex® VI
for analysis
Sinonimo/i:
Titriplex® VI, 3,6-Dioxaoctamethylenedinitrilotetraacetic acid, Ethylenedioxybis(ethylenenitrilo)tetraacetic acid, Bis(aminoethyl)glycolether-N,N,N,N′-tetraacetic acid, Ethylene glycol-bis (ß-amino ethyl ether)-N,N′-tetraacetic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H24N2O10
Numero CAS:
Peso molecolare:
380.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
200-651-2
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Stato
solid
Potenza
3587 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Complexometric reactions
tecniche
titration: suitable
Punto di fusione
240-245 °C (decomposes)
Densità bulk
450 kg/m3
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C14H24N2O10/c17-11(18)7-15(8-12(19)20)1-3-25-5-6-26-4-2-16(9-13(21)22)10-14(23)24/h1-10H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)
DEFVIWRASFVYLL-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (complexometric, calc. on anhydrous substance): ≥ 98.5 %
Identity (IR-spectrum): conforms
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Sulfated ash: ≤ 0.1 %
Water (according to Karl Fischer): ≤ 1.0 %
Note legali
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2