Key Documents
1.08131
Supelco
Sulfuric acid
96%, for the determination of viscosity acc. to DIN EN ISO 307
Sinonimo/i:
Sulfuric acid
About This Item
Formula condensata:
H2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
98.08
Beilstein:
2037554
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352301
Numero indice EU:
231-639-5
NACRES:
NA.21
product name
Acido solforico, for the determination of viscosity acc. to DIN EN ISO 307
Densità del vapore
<0.3 (25 °C, vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.0001 hPa ( 20 °C)
1 mmHg ( 146 °C)
Saggio
95.85-96.15% (alkalimetric)
Forma fisica
liquid
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
P. eboll.
~290 °C (lit.)
Punto di fusione
-20 °C
Densità
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Sulfuric acid 96% can be used for the determination of the viscosity number of diluted polymer solutions in specific solvents.
Risultati analitici
Assay (alkalimetric): 95.85 - 96.15 %
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1