1.08000
Sputofluol™
for microscopy
About This Item
Livello qualitativo
Stato
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
Densità
1.18 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Risultati analitici
Assay (iodometric, free Cl₂): ≥ 4.5 %
Specifications values and batch values refers to the time of produktion
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 2