Documenti fondamentali
1.07813
SAFC
Tin(II) chloride dihydrate
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JPE
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Tin(II) chloride dihydrate, Tin dichloride, dihydrate, Stannous chloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Cl2Sn · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.65
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
231-868-0
agenzia
BP
JPE
Ph. Eur.
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Forma fisica
solid
pH
1-2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
P. eboll.
623 °C/1013 hPa (anhydrous substance)
Punto di fusione
38 °C (anhydrous substance)
Densità
2.71 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/2ClH.2H2O.Sn/h2*1H;2*1H2;/q;;;;+2/p-2
FWPIDFUJEMBDLS-UHFFFAOYSA-L
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Cardio-vascular system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3