Key Documents
1.07810
Supelco
Tin(IV) chloride
EMPLURA®
Sinonimo/i:
Tin(IV) chloride, Tin tetrachloride, Stannous chloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Cl4Sn
Numero CAS:
Peso molecolare:
260.52
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
231-588-9
Tensione di vapore
31 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPLURA®
Saggio
≥99.0% (acidimetric)
Forma fisica
liquid
Impurezze
≤0.0005% Iodide oxidizing substances (as Cl2)
≤0.001% Iodine reducing matter (as Tin (II) chloride)
≤0.05% Substances not precipitated by hydrogen sulfide (as SO4)
pH
0.2 (20 °C, 60 g/L in H2O, Hydrolysis)
P. eboll.
114 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-33 °C
Densità
2.23 g/cm3 at 20 °C
Cationi in tracce
Fe: ≤0.0005%
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/4Cl.Sn
IPBZXRPRYYPREV-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Substances not precipitated by hydrogen sulfide (as SO₄): ≤ 0.05 %
Iodine reducing matter (as Tin (II) chloride): ≤ 0.001 %
Iodide oxidizing substances (as Cl₂): ≤ 0.0005 %
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1