1.07749
Gel di silice
for preparative layer chromatography
Sinonimo/i:
Silica gel
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
silica gel 60 matrix
Livello qualitativo
Stato
powder
Caratteristiche
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Confezionamento
pkg of 2.5 kg
tecniche
preparative TLC: suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
Dimensione particelle
5-40 μm
Dimensione pori
60 Å medium pore diameter
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
P. ebollizione
2230 °C
Punto di fusione
>1600 °C
Densità bulk
300 kg/m3
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Linkage
Risultati analitici
Calcium sulfate (CaSO₄·0.5 H₂O): 28 - 32 %
Fe (Iron): ≤ 0.02 %
Particle size: 90% ≤55 µm
Application test: conforms
The data to the particle size are related to the pure silica gel before additive addition.
Prodotti correlati
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2