1.07360
Pimaricin
for biochemistry
Sinonimo/i:
Pimaricin, Natamycin
Livello qualitativo
Potenza
2730 mg/kg LD50, oral (Rat)
Punto di fusione
>250 °C (decomposition)
Solubilità
0.1 g/L
Densità bulk
200 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
for biochemistry
Applicazioni
Pimaricin for biochemistry. CAS 7681-93-8, molar mass 665.73 g/mol.
Risultati analitici
Purity (HPLC)≥ 80.0 % (a/a)Identity (IR-spectrum)conformsSpec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.0008 %; 1 cm; N,N-Dimethylformamide; calc.on anhydrous substance)1000 - 1100Water (according to Karl Fischer)≤ 5.0 %
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3