Key Documents
1.06731
Sigma-Aldrich
Neocarmine MS "Fesago" color reagent
for the detection of textile fibres
Sinonimo/i:
Reagents for detection of textile fibres, Fesago
About This Item
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
pH
7.8 (20 °C in H2O)
Densità
1.01 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
20-25°C
Descrizione generale
for the detection of textile fibers
Applicazioni
For the detection of textile fibers
Risultati analitici
Suitability for coloration of textiles:passes test
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1