Key Documents
1.06223
Supelco
1-Naphthol
GR for analysis
Sinonimo/i:
1-Naphthol, 1-Hydroxynaphthalene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H8O
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
201-969-4
NACRES:
NA.21
Tensione di vapore
1.3 hPa ( 94 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (GC)
Forma fisica
solid
Temp. autoaccensione
510 °C
Potenza
1870 mg/kg LD50, oral (Rat)
880 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
P. eboll.
288 °C/1013 hPa
Punto di fusione
94-96 °C
Temp. transizione
flash point 125 °C
Solubilità
0.1 g/L
Densità
1.28 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
450 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C10H8O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7,11H
KJCVRFUGPWSIIH-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
2-Naphthol (GC, area%): ≤ 0.20 % (a/a)
Naphthalene (GC, area%): ≤ 0.20 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 95 °C
Melting range (upper value): ≤ 97 °C
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Iron (Fe): ≤ 0.001 %
Sulfated ash: ≤ 0.05 %
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 2 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Kidney, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
257.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
125 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Naphthalene 99%
Sigma-Aldrich
147141
Naphthalene
Sodio idrossido BioXtra, ≥98% (acidimetric), pellets (anhydrous)
Sigma-Aldrich
S8045
Sodio idrossido