Documenti fondamentali
1.05735
Supelco
Lastre per TLC, gel di silice 60 F₂₅₄ su supporto in plastica
pkg of 25 sheets, sheet L × W 20 cm × 20 cm, plastic support
Sinonimo/i:
Fogli flessibili con gel di silice 60 F₂₅₄
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
Materiali
plastic support
silica gel 60 matrix
Livello qualitativo
Caratteristiche
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Confezionamento
pkg of 25 sheets
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Spessore strato
200 μm
Lungh. × largh. lastra
20 cm × 20 cm
Lungh. × largh. foglio
20 cm × 20 cm
Dimensione particelle
10-12 μm
Dimensione pori
60 Å medium pore diameter
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
25 fogli di plastica da 20 x 20 cm
Le nostre classiche lastre per TLC rivestite di silice si basano su una combinazione del nostro collaudato gel di silice 60 con un esclusivo legante polimerico la cui aggiunta si traduce in una superficie molto aderente e dura, resistente alla rottura e che non porta alla formazione di bolle, sulla quale si può persino scrivere con una matita senza che venga danneggiata.
Linkage
Sostituisce: 5735-7; 5735
Risultati analitici
Area superficiale specifica (secondo BET; misurata su 5 punti): 480 - 540 m²/g
Volume dei pori (isoterma dell′azoto₂): 0,74 - 0,84 mL/g
d 50 (diffrazione laser, distribuzione dimensionale): 9,7 - 11,7 µm
Spessore dello strato: 175 - 225 µm
Deviazione di spessore dello strato per lastra: ≤ 40 µm
Test cromatografici:
A) Test cromatico
valori hRf
- bleu vif organol, test cromatico, lipofilo:
11 - 25
- nero ceres G, test cromatico, lipofilo: 34 - 48
- Ceres Violet brn, con colorante, lipofilo: 52 - 67
numero di separazione (test cromatico, lipofilo): ≥ 10,5
B) Test su steroidi
valori hRf
- idrocortisone, test su steroidi:
25 - 37
- Reichstein S, test su steroidi: 37 - 49
- metiltestosterone, test su steroidi: 42 - 54
Valore tipico determinato su un foglio condizionato
Eluente A) Toluene (umidità rel. 45%)
Eluente B) Acetato etilico/toluene (95/+5 v/v; umidità rel. 20%)