99577
Silica gel on TLC-PET foils
with fluorescent indicator 254 nm, silica gel 60 matrix
Sinonimo/i:
Poly TLC Plates: Silica w/o Fluorescence
About This Item
Materiali
PET support
silica gel 60 matrix
Qualità
with fluorescent indicator 254 nm
Caratteristiche
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Confezionamento
pkg of 25 sheets
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Lungh. × largh.
20 cm × 20 cm
Spessore strato
200 μm
Dimensione particelle
8.0-12.0 μm
Dimensione pori
60 Å medium pore diameter
Descrizione generale
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - solvent is removed by supercritical extraction
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)