Key Documents
1.05719
Supelco
Lastre per TLC, gel di silice 60 F₂₅₄
pkg of 200 plates, plate L × W 5 cm × 10 cm, glass support
Sinonimo/i:
Lastre per cromatografia a strato sottile con gel di silice 60
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
Materiali
glass support
silica gel 60 matrix
Livello qualitativo
Caratteristiche
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Confezionamento
pkg of 200 plates
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Spessore strato
250 μm
Lungh. × largh. lastra
5 cm × 10 cm
Dimensione particelle
10-12 μm
Dimensione pori
60 Å medium pore diameter
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
200 lastre in vetro da 5 x 10  cm
Le nostre classiche lastre per TLC rivestite di silice si basano su una combinazione del nostro collaudato gel di silice 60 con un esclusivo legante polimerico la cui aggiunta si traduce in una superficie molto aderente e dura, resistente alla rottura e che non porta alla formazione di bolle, sulla quale si può persino scrivere con una matita senza che venga danneggiata.
Applicazioni
Lastra in vetro per TLC rivestita di gel di silice con indicatore fluorescente F254 Le lastre per TLC rivestite di gel di silice, in confezioni da 200 con dimensioni 5x10 cm, sono indicate per analisi cromatografiche su strato sottile.
Linkage
Sostituisce: 5719-2; 5719
Risultati analitici
Area superficiale specifica (secondo BET; misurata su 5 punti): 480 - 540 m²/g
Volume dei pori (isoterma dell′azoto₂): 0,74 - 0,84 mL/g
d 50 (diffrazione laser, distribuzione dimensionale): 9,7 - 11,7 µm
Spessore dello strato: 210 - 270 µm
Deviazione di spessore dello strato per lastra: ≤ 35 µm
Test cromatografici:
A) Test cromatico
valori hRf
- bleu vif organol, test cromatico, lipofilo:
11 - 25
- nero ceres G, test cromatico, lipofilo: 34 - 48
- Ceres Violet brn, con colorante, lipofilo: 52 - 67
numero di separazione (test cromatico, lipofilo): ≥ 9,0
B) Test su steroidi
valori hRf
- idrocortisone, test su steroidi:
25 - 37
- Reichstein S, test su steroidi: 37 - 49
- metiltestosterone, test su steroidi: 42 - 54
Valore tipico determinato su una lastra condizionata
Liquido A) Toluene (umidità rel. 45%)
Eluente B) Acetato etilico/toluene (95/+5 v/v; umidità rel. 20%)