Documenti fondamentali
1.05729
Supelco
Lastre per TLC, gel di silice 60 F₂₅₄
pkg of 50 plates, plate L × W 20 cm × 10 cm, glass support
Sinonimo/i:
Lastre per cromatografia su strato sottile
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
Materiali
glass support
silica gel 60 matrix
Livello qualitativo
Caratteristiche
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Confezionamento
pkg of 50 plates
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Spessore strato
250 μm
Lungh. × largh. lastra
20 cm × 10 cm
Dimensione particelle
10-12 μm
Dimensione pori
60 Å medium pore diameter
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
50 piastre in vetro 10 x 20 cm
Applicazioni
  • Elettrocromatografia planare pressurizzata di derivati di DNS-amminoacidi in sistemi di gel di silice e gel di silice silanizzato con aggiunta di acido formico alla fase mobile acquosa. Questo studio esplora la selettività di separazione dei derivati dansilici (DNS) degli amminoacidi utilizzando l'elettrocromatografia planare pressurizzata (PPEC) in sistemi si gel di silice e gel di silice silanizzato. I risultati evidenziano differenze nella selettività di separazione dovute all'effetto elettroforetico presente nella PPEC, a differenza dei sistemi di cromatografia su strato sottile ad alte prestazioni (HPTLC) (Chomicki et al., 2021).
  • Cromatografia su strato sottile di derivati di DNS-amminoacidi in sistemi con lastre di gel di silice e gel di silice silanizzato. Questo studio esplora la selettività di separazione dei derivati dansilici (DNS) degli amminoacidi utilizzando l′HPTLC su lastre di gel di silice 60 F254 ed RP-18 W. Sono state testate varie concentrazioni di acetonitrile in soluzioni acquose di acido formico, rivelando differenze significative tra i due sistemi (Chomicki et al., 2022).
  • Determinazione di farmaci recettoriali β-bloccanti in sistemi TLC su gel di silice con fase mobile contenente tensioattivi. Questo lavoro analizza l'uso di lastre per TLC in gel di silice con fasi mobili contenenti tensioattivi per la separazione e l'analisi quantitativa di farmaci recettoriali β-bloccanti. Il metodo ecologico fornisce valori LOD e LOQ accurati per vari farmaci (Traczuk and Polak, 2022).
Linkage
Sostituisce: 5729-6; 5729