Documenti fondamentali
1.05565
Supelco
TLC plastic sheets, Cellulose F
pkg of 25 sheets, sheet L × W 20 cm × 20 cm, plastic support
Sinonimo/i:
Cellulose F Thin-layer Chromatography Plates
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
Materiali
cellulose matrix
plastic support
Livello qualitativo
Caratteristiche
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Confezionamento
pkg of 25 sheets
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Spessore strato
70-110 μm
Lungh. × largh. foglio
20 cm × 20 cm
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
25 Plastic sheets 20 x 20 cm
Linkage
Replaces: 5565-7; 5565