1.00384
TLC plates, Silica gel 60G 25 Glassplates 20 x 20 cm
Sinonimo/i:
Glass-backed Silica Gel 60G TLC Plates
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
glass support
silica gel 60 matrix
Livello qualitativo
Caratteristiche
binder Gypsum
Gypsum
fluorescent indicator: no
Confezionamento
pkg of 25 plates
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Lungh. × largh.
20 cm × 20 cm
Spessore strato
250 μm
Dimensione particelle
10-12 μm
Dimensione pori
60 Å medium pore diameter
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
Risultati analitici
Pore volume (N₂-isotherm): 0.74 - 0.84 ml/g
d 50 (laser diffraction, size distribution): 9.7 - 11.7 µm
hRf-values
- bleu vif organol, colour test, lipophile:
11 - 25
- Ceres Black G, colour test, lipophile: 34 - 48
- ceres Violet brn, colour test, lipophile: 52 - 67
separation number (colourtest, lipophile): ≥ 10.5
TLC-Test (Ph.Eur. colourtest): passes test
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13