Documenti fondamentali
1.05107
Supelco
Disolfato di potassio (pirosolfato di potassio)
for analysis EMSURE® ACS
Sinonimo/i:
Disolfato di potassio (o pirosolfato di potassio)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
K2O7S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
232-216-8
NACRES:
NA.21
Saggio:
97.5-100.0% (K2S2O7 basis, acidimetric)
Grado:
ACS reagent
Stato:
solid
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
97.5-100.0% (K2S2O7 basis, acidimetric)
Stato
solid
Impurezze
≤0.01% Insoluble and by ammoniumhydroxide precipitated matter
≤2.5% Water
37.5-38.6% Acidity (as H2SO4)
pH
0.8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
325 °C
Densità bulk
830 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.0005%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
Cationi in tracce
Al: ≤0.001%
As: ≤0.0005%
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
N: ≤0.002%
Na: ≤0.01%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
[K+].[K+].[S](=O)(=O)([O-])O[S](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/2K.H2O7S2/c;;1-8(2,3)7-9(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
KAQHZJVQFBJKCK-UHFFFAOYSA-L
Linkage
Rimpiazza: PX1581; PX1581-1; PX1581-3; PX1581-20; PX1581-5W; PX1581-5
Risultati analitici
Tenore (acidimetria, come K₂S₂O₇): 97,5 - 100,0 %
Acidità (come H₂SO₄): 37,5 - 38,6 %
sostanza insolubile e precipitata da idrossido di ammonio: ≤ 0,01 %
Cloruri (Cl): ≤ 0,0005 %
Fosfati (PO₄): ≤ 0,001 %
Azoto totale (N): ≤ 0,002 %
Metalli pesanti (come Pb): ≤ 0,001 %
Al (alluminio): ≤ 0,001 %
As (arsenico): ≤ 0,0005 %
Ca (calcio): ≤ 0,002 %
Fe (ferro): ≤ 0,0005 %
Mg (magnesio): ≤ 0,0005 %
Na (sodio): ≤ 0,01 %
Acqua (H₂O): ≤ 2,5 %
Conforme a ACS.
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3