Documenti fondamentali
1.05073
Supelco
di-Potassium oxalate monohydrate
for analysis EMSURE® ACS
Sinonimo/i:
di-Potassium oxalate monohydrate, Oxalic acid dipotassium salt monohydrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2K2O4 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.22 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
209-506-8
NACRES:
NA.21
Saggio:
99.5-101.0% (oxidimetric)
Grado:
ACS reagent
Stato:
solid
Solubilità:
392 g/L (anhydrous substance)
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<0.1 hPa ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
99.5-101.0% (oxidimetric)
Stato
solid
Potenza
660 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezze
≤0.01% Insoluble matter
pH
7.0-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
>138 °C (decomposition)
Solubilità
392 g/L (anhydrous substance)
Densità
2.20 g/cm3 at 20.4 °C
Densità bulk
700‑1100 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.002%
Na: ≤0.02%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[K+].[K+].[O-]C(=O)C(=O)[O-].O
InChI
1S/C2H2O4.2K.H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);;;1H2/q;2*+1;/p-2
QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (oxidimetric): 99.5 - 101.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.01 %
Neutrality: passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.002 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Na (Sodium): ≤ 0.02 %
Substances darkened by hot sulfric acid: passes test
Corresponds to ACS
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1