Documenti fondamentali
1.04716
Millipore
Imidazolo
buffer substance ACS
Sinonimo/i:
Imidazolo
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H4N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
68.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161703
Numero indice EU:
206-019-2
NACRES:
NB.21
Grado:
ACS reagent
Saggio:
≥99% (perchloric acid titration)
P. ebollizione:
256 °C/1013 hPa
Tensione di vapore:
0.003 hPa ( 20 °C)
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.003 hPa ( 20 °C)
Saggio
≥99% (perchloric acid titration)
Stato
solid
Temp. autoaccensione
480 °C
Potenza
970 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
10.5 (20 °C, 67 g/L in H2O)
P. ebollizione
256 °C/1013 hPa
Punto di fusione
90 °C
Temp. transizione
flash point 145 °C
Solubilità
633 g/L
Densità
1.233 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
500‑600 kg/m3
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Saggio (titolazione con acido perclorico): ≥ 99
Identità (spettro IR: conforme
pH (5 %, in acqua): 9,5-11,0
Punto di fusione: 90-92
Spettro UV/VIS: conforme
Fe (ferro): ≤ 0,001%
Ceneri solfatate: ≤ 0,1
Acqua (secondo Karl Fischer): ≤ 0,2
Corrisponde ad ACS
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
293.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
145 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Imidazolo ≥99% (titration), crystalline
Sigma-Aldrich
I0250
Imidazolo
Imidazole ULTROL® Grade, ≥99% (1H-NMR), useful in pH range 6.2-7.8
Millipore
4015
Imidazole
Imidazolo United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1336500
Imidazolo
Imidazolo Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1180
Imidazolo
Protocolli
Summary application report for analysis of moisture in Trifluoroacetic acid