103882
Cell Culture Media 4CHO Sample Kit
powder
About This Item
Livello qualitativo
Stato
dry powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
- 24370C EX-CELL® Advanced HD Perfusion Medium
- 103840 Cellvento® 4CHO-X Expansion Medium
- 24366C EX-CELL® Advanced CHO Fed-batch Medium
- 103795 Cellvento® 4CHO Medium
- 103796 Cellvento® 4Feed
- 24368C EX-CELL® Advanced Feed 1
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Note legali
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
- 24370CEX-CELL® Advanced HD Perfusion Medium, powderSDS
- 1.03840Cellvento® 4CHO-X COMP, expansion mediumSDS
- 24366CEX-CELL® Advanced CHO Fed-batch Medium, powderSDS
- 1.03795Cellvento® 4CHO COMP, chemically defined cell culture medium, ≤1.0 IU/mL endotoxin, pH 5.1-5.6(without supplement), pH 6.7-7.3(with supplement)SDS
- 1.03796Cellvento® 4Feed COMP, chemically defined cell culture feedSDS
- 24368CEX-CELL® Advanced CHO Feed 1 (without glucose)SDS
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Articoli
This application note describes the benefits and performance of Cellvento® 4CHO-X Expansion Medium designed for multiple cell expansion steps from vial thaw to N-1 stages to generate higher biomass for inoculating fed-batch production bioreactors