Documenti fondamentali
1.02955
Supelco
2,2′-Biquinoline
GR for analysis
Sinonimo/i:
2,2′-Biquinoline, Cuproine, 2,2′-Diquinolyl
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H12N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
256.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Numero indice EU:
204-357-5
Livello qualitativo
Stato
solid
Punto di fusione
192-195 °C
Solubilità
1.02 mg/L
Densità bulk
290 kg/m3
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C18H12N2/c1-3-7-15-13(5-1)9-11-17(19-15)18-12-10-14-6-2-4-8-16(14)20-18/h1-12H
WPTCSQBWLUUYDV-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (perchloric acid titration): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting point: 193 - 196 °C
Cu (Copper): ≤ 0.0002 %
Sulfated ash: ≤ 0.05 %
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3