Documenti fondamentali
1.02109
Supelco
Calcium oxide from marble
small lumps ~3-20 mm
Sinonimo/i:
Calcium oxide from marble, Lime, caustic, Quicklime
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CaO
Numero CAS:
Peso molecolare:
56.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352303
Numero indice EU:
215-138-9
NACRES:
NB.21
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (complexometric)
Stato
solid
Impurezze
≤0.1% Substances insoluble in hydrochloric acid
pH
12.6 (20 °C in H2O, saturated solution)
P. ebollizione
2850 °C/100 mbar
Punto di fusione
2580 °C
Densità
3.37 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
800‑1200 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤500 ppm
sulfate (SO42-): ≤5000 ppm
Cationi in tracce
heavy metals (as Pb): ≤50 ppm
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
[Ca]=O
InChI
1S/Ca.O
ODINCKMPIJJUCX-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (complexometric): ≥ 95.0 %
Substances insoluble in hydrochloric acid: ≤ 0.1 %
Chloride (Cl): ≤ 500 ppm
Sulfate (SO₄): ≤ 5000 ppm
Heavy metals (as Pb): ≤ 50 ppm
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Soda lime p.a., with indicator, pellets
Sigma-Aldrich
72073
Soda lime