1.01750
Barium sulfate
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Barium sulfate, Blanc fixe
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
BP
Ph. Eur.
USP
Livello qualitativo
Descrizione
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,USP
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Forma fisica
solid
Potenza
>20000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.5-10.0 (20 °C, 100 g/L in H2O, suspension)
Punto di fusione
1380 °C
Densità
4.5 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
liquid formulation
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/Ba.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Applicazioni
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash