1.01711
Barium carbonate
Technipur®
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
pH
7-8 (16 °C, .016 g/L in H2O)
Punto di fusione
>1450 °C (decomposition)
Stringa SMILE
[Ba++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ba/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
- SiO2-BaO composites for use as inorganic filler materials in dental composite resins
- silicate-containing ceramic glasses for dental applications
- commercial phosphors for solid-state lighting (SSL) applications, especially light-emitting diodes (LEDs)
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1