Key Documents
1.06733
Supelco
Sodalime
with indicator, granules ~ 1 - 2.5 mm
Sinonimo/i:
Sodalime granules; Calcium sodium carbonate; Soda-lime
About This Item
Codice UNSPSC:
12352402
NACRES:
NB.51
Livello qualitativo
Forma fisica
granular
Dimensione particelle
1-2.5 mm
Densità bulk
750 kg/m3
Temperatura di conservazione
no temp limit
Categorie correlate
Applicazioni
Sodalime is a mixture of NaOH and CaO. It is used as an excellent drying agent or desiccant in several industries. It is also used as a CO2 absorber.
Risultati analitici
Identity: passes test
Absorption capacity for CO₂ (according to NF): ≥ 25 %
Bulk density: about 85
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1