1.01597
AFB-Fluor phenol-free
Staining kit for the examination of acid-fast bacteria with fluorescence microscopy (Auramin-Rhodamine staining)
About This Item
Livello qualitativo
IVD
for in vitro diagnostic use
tecniche
microbe id | staining: suitable
applicazioni
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Metodo di rivelazione
fluorometric (microscopy)
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
The kit is sufficient for up to 60-65 preparations and is an IVD / CE registered product. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
Risultati analitici
Mycobacteria: red-orange/yellow-green
Background: dark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3