1.00901
Acqua peptonata tamponata
ReadyBag®, according to ISO, FDA-BAM, EP, granular, sachets of 60 × 29 g, sterile; γ-irradiated
Sinonimo/i:
BPW, Peptone water (buffered), Tryptone Phosphate Water
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
APHA
EP
FDA-BAM
ISO 21528
ISO 22964
according to ISO 6579
according to ISO
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; γ-irradiated
Stato
granular
Caratteristiche
ready-to-use
Confezionamento
sachets of 60 × 29 g
Produttore/marchio commerciale
ReadyBag®
Condizioni di stoccaggio
(Protected from light. Tightly closed. Dry)
tecniche
microbiological culture: suitable
Colore
beige
pH
7.2 (37 °C, 25 g/L in H2O)
Solubilità
25.5 g/L
Densità bulk
800 kg/m3
applicazioni
food and beverages
industrial qc
microbiology
pathogen testing
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
15-25°C
Compatibilità
Cronobacter spp.
Salmonella spp.
enterobacteriaceae
Descrizione generale
The Readybag® sachets are gamma-irradiated (10-20 kGray). Each sachet contains 29 g of granulated Buffered Peptone Water broth for 125 g test samples, to which 1125 ml of sterile water is added.
Applicazioni
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3