1.00631
Salicylic acid
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,USP
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Salicylic acid, 2-Hydroxybenzoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
BP
Ph. Eur.
USP
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<1 hPa ( 100 °C)
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Saggio
98.0-102.0% dry basis (HPLC)
Stato
solid
Temp. autoaccensione
500 °C
Potenza
1250-1580 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
tecniche
API processing | cocrystal formation: suitable
API processing | salt formation: suitable
pH
2.4 ( in H2O, saturated solution)
P. ebollizione
211 °C/1013 hPa
Punto di fusione
157-159 °C
Temp. transizione
flash point 157 °C
Solubilità
2 g/L
Densità
1.443 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
400‑500 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.0100%
sulfate (SO42-): ≤0.0200%
applicazioni
liquid formulation
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[O-]c1c(cccc1)C(=O)O.[H+]
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
314.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
157 °C - closed cup
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Summary application report for analysis of moisture in Ammonia, aqueous