1.00272
2-Propanolo
standard for the analysis of tobacco
Sinonimo/i:
sec-Propil alcol, Alcol isopropilico, IPA, Isopropanolo
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
2.1 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Saggio
≥99.0% (n-heptadecane, GC)
≥99.2% ethanol basis (m/m)
≥99.8% (2-propanol)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
750 °F
Limite di esplosione
2.0-12.7 %, 93 °C
Indice di rifrazione
n20/D 1.377 (lit.)
P. ebollizione
82 °C (lit.)
Punto di fusione
−89.5 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 12 °C
Densità
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-25°C
Stringa SMILE
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (Ethanol) (m/m): ≥ 99.2 %
Assay (n-Heptadecane) (GC): ≥ 99.0 %
Ethanol (GC/ +/-1%): 2
n-Heptadecane (GC/ +/-1%): 0.3
Water: ≤ 0.1 %
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
12 °C