1.00223
Methyl benzoate
(distilled and stabilized Type A), Technipur®
Sinonimo/i:
Methyl benzenecarboxylate
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
4.68 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<1 mmHg ( 20 °C)
0.36 hPa ( 20 °C)
Indice di rifrazione
n20/D 1.516 (lit.)
P. eboll.
198-199 °C (lit.)
Punto di fusione
−12 °C (lit.)
Densità
1.088 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8(9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
QPJVMBTYPHYUOC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- A solvent in the ink-jet printing of polymers.
- A nonreacting plasticizer in the efficient crosslinking reaction of phenolic resin.
- A starting material to synthesize glycol dibenzoate plasticizers by transesterification with glycols.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
170.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
77 °C - Pensky-Martens closed cup