07-788
Anti-phospho-Abl (Tyr412) Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinonimo/i:
ABL1, JTK7, c-ABL, p150, v-abl, v-abl Abelson murine leukemia viral oncogene homolog 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr412)
Informazioni sul gene
human ... ABI1(10006)
mouse ... Abi1(11308)
rat ... Abi1(79249)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Cytoskeletal Signaling
General Post-translation Modification
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2