07-745-I
Anti-phospho Histone H2A (Ser129) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Histone H2A.1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
yeast
tecniche
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer129)
Informazioni sul gene
Saccharomyces cerevisiae ... Hta1(851811)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunoprecipitation Analysis: A 1:100 dilution from a represenetative lot immunoprecipitated phospho Histone H2A (Ser129) from yeast extracts.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a lot detected phospho Histone H2A (Ser129) from yeast cells.
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.02 µg/mL of this antibody detected an increase in signal for phospho Histone H2A (Ser129) in MMS treated yeast nuclear extract over untreated yeast nuclear extract.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1