07-724
Anti-α-Insulin Receptor Antibody, β subunit
Upstate®, from rabbit
Sinonimo/i:
CD220 antigen, insulin receptor
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
chimpanzee
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... INSR(3643)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Metabolism
Insulin/Energy Signaling
Qualità
Western Blot Analysis: : 1:1,000 dilution of this antibody detected α-Insulin Receptor, β subunit in human brain tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Human brain tissue lysate
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1