07-520
Anti-eNOS/NOS III Antibody, CT
Upstate®, from rabbit
Sinonimo/i:
Constitutive NOS, Endothelial NOS, Endothelial NOS, Endothelial NOS, endothelial nitric oxide synthase, nitric oxide synthase 3 (endothelial cell)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse, pig, guinea pig, rat, canine, human, bovine
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
bovine ... Nos3(287024)
dog ... Nos3(403784)
guinea pig ... Nos3(100135577)
human ... NOS3(4846)
mouse ... Nos3(18127)
pig ... Nos3(397557)
rat ... Nos3(24600)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blot Analysis:
0.5-2 µg/mL of this lot detected eNOS/NOS III in RIPA lysates from HUVEC cells.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Risultati analitici
Platelets, placenta, liver and kidney.
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1