07-2184
Anti-acetyl-GAPDH (Lys160) Antibody
0.5 mg/mL, from rabbit
Sinonimo/i:
Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, GAPDH, Peptidyl-cysteine S-nitrosylase GAPDH
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
canine (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), sheep (based on 100% sequence homology), feline (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), nonhuman primates (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
Concentrazione
0.5 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
acetylation (Lys160)
Informazioni sul gene
human ... GAPDH(2597)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunoprecipitation Analyis: A representative lot immunoprecipitated acetyl GAPDH (Lys60) from LPS/IFNgamma treated RAW264.7 cell lysate (Prof. Akira Sawa, Johns Hopkins University, Baltimore.).
Metabolism
Insulin/Energy Signaling
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected acetyl GAPDH (Lys60) in LPS/IFNgamma treated RAW264.7 cell lysate and not in untreated RAW264.7 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1