07-209-I
Anti-phospho-SHC Antibody (Tyr239, Tyr240)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
p46Shc (pTyr194/pTyr195), p52Shc (pTyr239/pTyr240), p66Shc (pTyr349/pTyr350), SHC-transforming protein 1, tyrosine-phosphorylated, SH2 domain protein C1, tyrosine-phosphorylated, SHC-transforming protein 3, tyrosine-phosphorylated, SHC-transforming prote
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology)
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr239/pTyr240)
Informazioni sul gene
human ... SHC1(6464)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected SHC tyrosine phosphorylation induction in 10 µg of lysate from EGF-stimulated HEK293 cells.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1