07-1802
Anti-TAF3 Antibody
serum, from rabbit
Sinonimo/i:
Transcription initiation factor TFIID subunit 3, 140 kDa TATA box-binding protein-associated factor, TBP-associated factor 3
Transcription initiation factor TFIID 140 kDa subunit, TAF(II)140, TAF140, TAF140, TAFII140
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rhesus macaque, guinea pig, human
tecniche
ChIP: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TAF3(83860)
mouse ... Taf3(209361)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualità
Immunoprecipitation Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected TAF3 in 500 µg of C2C12 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Risultati analitici
C2C12 cell lysate.
Esclusione di responsabilità
WGK 1