SAB4200017
Anti-MUC1 antibody , Mouse monoclonal
clone 1D1, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-CD227, Anti-EMA, Anti-H23AG, Anti-KL-6, Anti-MAM6, Anti-Mucin1, Anti-PEM, Anti-PEMT, Anti-PUM
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1D1, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 160-500 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using T47D cell lysates
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MUC1(4582)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- immunoblotting
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- radioimmunoassay
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4200017-25UL | |
SAB4200017-200UL | 4061837884276 |