07-1492
Anti-Calcineurin Aα Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
NFAT transcription complex cytosolic component, nuclear factor of activated T-cells, cytoplasmic,, calcineurin-dependent 1, nuclear factor of activated T-cells, cytosolic component 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mammals (based on 100% sequence homology)
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PPP3CA(5530)
mouse ... Ppp3Ca(19055)
rat ... Ppp3Ca(24674)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
GPCR, cAMP/cGMP & Calcium Signaling
Qualità
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Calcineurin on 10 µg of mouse brain lysate.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
remain unfrozen.
Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol containing solutions to become frozen during storage.
Risultati analitici
Mouse brain lysate
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1