07-1491
Anti-Calcineurin pan A Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
CAM-PRP catalytic subunit, Calmodulin-dependent calcineurin A subunit alpha isoform, calcineurin A alpha, protein phosphatase 3 (formerly 2B), catalytic subunit,
alpha isoform, protein phosphatase 3 (formerly 2B), catalytic subunit,
alp
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
100
200
Coniugato
conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
liquid
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mammals (based on 100% sequence homology)
tecniche
western blot: suitable
Sequenza immunogenica
KLH-conjugated synthetic peptide corresponding to Calcineurin.
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
GPCR, cAMP/cGMP & Calcium Signaling
Qualità
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected Calcineurin on 10 µg of mouse brain lysate.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
remain unfrozen.
Risultati analitici
Mouse brain lysate
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1